Learn More
Palmitate d’isopropyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376866 250 mL 250mL
11386866 1000 mL 1L
11396866 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04276.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 142-91-6 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Isopropyl palmitate is used to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application and to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le palmitate d’isopropyle est utilisé pour formuler et évaluer la pertinence d’organogels de lécithine plurionique contenant du flurbiprofène pour une application topique et pour caractériser les systèmes de microémulsion du palmitate d’isopropyle, de l’eau et 2:1 Brij 97, et 1-butanol par différentes techniques expérimentales.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-91-6
Formule moléculaire C19H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.51
Numéro MDL MFCD00008993
Clé InChI XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl palmitate, isopropyl hexadecanoate, isopalm, deltyl, isopal, propal, deltyl prime, tegester isopalm, ja-fa ippkessco, sinnoester pit
CID PubChem 8907
ChEBI CHEBI:84262
Nom IUPAC Hexadécanoate de propan-2-yle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl palmitate
Point de fusion 11°C to 13°C
Densité 0.852
Point d’ébullition 160°C (2 mmHg)
Point d’éclair 183°C (361°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 250 mL
Beilstein 1786567
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 298.51
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique