Learn More
Palmitate isopropylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl hexadecanoate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 298.2872 |