Learn More
Parabène isopropylique, TRC
Code produit 17953765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953765 1 g 1g
17924275 5 g 5g
17901675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17953765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8728601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4191-73-5
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Synonyme Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
Nom IUPAC propan-2-yl 4-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Paraben
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Poids de la formule 180.0786
Pourcentage de pureté >95%