Learn More
Salicylate d’isopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485937 100 g 100g
11475937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24471.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-85-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00035703
Clé InChI YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CID PubChem 11838
ChEBI CHEBI:38703
Nom IUPAC propan-2-yl2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl salicylate
Densité 1.09
Point d’ébullition 122°C (18 mmHg)
Point d’éclair >93°C (199°F)
Quantité 100 g
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%