Learn More
Salicylate isopropylique, TRC
Code produit 30133601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133601 25 g 25g
30132481 100 g 100g
17940845 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87297525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-85-2
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Synonyme 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
Nom IUPAC Propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Salicylate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
Poids de la formule 180.0786