Learn More
Myristate d’isopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479266 2500 mL 2500mL
11459266 100 mL 100mL
11469266 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18111.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.26€
    304.65€ / 2500mL
    Économisez 65.61€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Isopropyl tetradecanoate is used as a solvent in perfume products and the oil phase in the preparation of formulations. It finds application in eye makeup, nail care products, soaps and detergents, hair care products, shaving products and other skin care products. It behaves as a non-aqueous component of the two-phase mouthwash, Dentyl pH, thereby it removes bacteria from the oral cavity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétradécanoate d’isopropyle est utilisé comme solvant dans les produits parfumants et la phase huile dans la préparation des formulations. Il est utilisé dans le maquillage des yeux, les produits de soins des ongles, les savons et détergents, les produits de soins capillaires, les produits de rasage et autres produits de soins de la peau. Il se comporte comme un composant non aqueux du bain de bouche à deux phases, le Dentyl pH, ce qui élimine les bactéries de la cavité buccale.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-27-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.457
Numéro MDL MFCD00008982
Clé InChI AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
CID PubChem 8042
Nom IUPAC tétradecanoate de propan-2-yle
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Myristate
Densité 0.85 g/mL
Point d’ébullition 191°C to 194°C (20 mmHg)
Point d’éclair 152°C (306°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 2500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol.
Poids de la formule 270.46
Forme physique Liquide