Learn More
Isopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153050 25 mL Flacon en verre 25mL
10667112 1 L Flacon en verre 1L
10776351 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11995171 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10153050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148920250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    23.65€ / 25mL
    Économisez 2.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-31-0
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Clé InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
CID PubChem 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nom IUPAC propan-2-amine
SMILES CC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylamine
Point de fusion -101.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 33.0°C to 34.0°C
Point d’éclair −37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHNH2
Indice de réfraction 1.3725 to 1.3755
Quantité 25 mL
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Merck Index 15,5255
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.