Learn More
Isopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437307
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437307 2500 mL -
11417307 100 mL 100mL
11427307 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15044.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.112 g/mol
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isopropylamine agit comme agent régulateur pour les plastiques et comme additif dans l’industrie pétrolière. Il est également utile comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les matériaux de revêtement, les produits chimiques en caoutchouc et autres produits organiques. Il est également utilisé dans des armes chimiques binaires en association avec de l’alcool isopropylique. De plus, il est utilisé comme solvant et pour préparer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le chloroforme, les hexanes, l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le fluorure de perchloryle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-31-0
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.112
Numéro MDL MFCD00008082
Clé InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
CID PubChem 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nom IUPAC propan-2-amine
SMILES CC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylamine
Point de fusion -101°C
Densité 0.691
Point d’ébullition 33°C to 34°C
Point d’éclair −32°C (−25°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3)2CHNH2
Indice de réfraction 1.375
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1221
Beilstein 605259
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5209
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-aminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..