Learn More
Isopropylamine Hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30968315
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968315 1 g
30966306 5 g
30957939 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30968315 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD008050751g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylamine Hydrobromide
CAS 29552-58-7
Formule moléculaire C3H10BrN
Numéro MDL MFCD22419143
Quantité 1 g
SMILES NC(C)C.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 140.02
Pourcentage de pureté 98%