Learn More
Isopropylamine Hydrochloride, TRC
Code produit 30133887
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133887 25 mg 25mg
30134918 50 mg 50mg
30009765 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82398025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15572-56-2
Formule moléculaire C3H9N . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 95.57
Synonyme Monoisopropylammonium Chloride, iso-Propylamine Hydrochloride
Nom IUPAC propan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylamine Hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 95.0502