Learn More
Isopropylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropylamine |
| CAS | 75-31-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C3H9N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Propanamine, Isopropylamine (8CI), 1-Methylethylamine, 2-Aminopropane, 2-Isopropylamine, 2-Propylamine, Monoisopropylamine, NSC 62775, Propan-2-ylamine, sec-Propylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N |
| Nom IUPAC | propan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 59.11 |
| Afficher plus |