Learn More
Ester pinacolique d’acide isopropylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496737 1 g 1g
15406747 5 g 5g
15416747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33861.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide isopropylboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76347-13-2
Formule moléculaire C9H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.059
Numéro MDL MFCD05663856
Clé InChI MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 12727711
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylboronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 115°C (60 mmHg)
Indice de réfraction 1.409
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 170.06
Pourcentage de pureté 98%