Learn More
Isopropyldiphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466450 5 g 5g
11456450 1 g 1g
11476450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27565.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6372-40-3 | C15H17P | 228.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6372-40-3
Formule moléculaire C15H17P
Poids moléculaire (g/mol) 228.28
Numéro MDL MFCD00015028
Clé InChI LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyldiphenylphosphine, phosphine, 1-methylethyl diphenyl, isopropyldiphenylphosphane, isopropyl diphenyl phosphine, acmc-209nho, isopropyl-diphenylphosphine, diphenyl propan-2-yl phosphane, i-propyldiphenylphosphine
CID PubChem 80754
Nom IUPAC diphényle(propane-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyldiphenylphosphine
Point de fusion 38°C to 41°C
Densité 0.861
Point d’ébullition 165°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire (C6H5)2PCH(CH3)2
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 99%