Learn More
Malonate d’isopropylidène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497467 500 g 500g
11477467 25 g -
11487467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15603.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le malonate d’isopropylidène est un réactif important en chimie synthétique et impliqué dans la formation de nouvelles liaisons C-C, de nouveaux anneaux, d’amides, d’esters et d’acides. La présence de groupes carbonyles en position C-4 et C-6 favorise les réactions d’alkylation et d’acylation dues à sa nature acide. Il est également utilisé comme agent antimicrobien. Il est utilisé dans la préparation d’hétérocycles 4-pyridyle-substitués, d’indoles 2-substitués, de l’isofraxidine et des lactones bêta-céto macrocycliques. De plus, il est impliqué dans la réaction de condensation de Knoevenagel avec les aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-24-1
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.126
Numéro MDL MFCD00006638
Clé InChI GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
CID PubChem 16249
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylidene malonate
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 500 g
Beilstein 117310
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5817
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 98%