Learn More
Bromure d’isopropylmagnésium, 3 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481008
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481008 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15481008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54840.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’isopropylmagnésium est un réactif de Grignard utilisé dans la synthèse organique, en particulier pour l’introduction du groupe iso-propyle dans les composés carbonylés. Il peut également être utilisé comme base solide dans les solvants aprotiques.
Solubilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmagnesium bromide
CAS 920-39-8
Formule moléculaire C3H7BrMg
Formule linéaire (CH3)2CHMgBr
Numéro MDL MFCD00672110
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydorfuran and diethyl ether. Immiscible with hydrocarbons.
Clé InChI UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)[Mg]Br
Nom IUPAC bromo(propan-2-yl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 147.30
CID PubChem 101909
Poids de la formule 147.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M dans 2-MeTHF