Learn More
Acide isopropylmalonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368275
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368275 5 g 5g
11378275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10171.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 601-79-6 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-79-6
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Numéro MDL MFCD00021717
Clé InChI DQEUFPARIOFOAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylmalonic acid, 2-isopropylmalonic acid, malonic acid, isopropyl, 2-isopropylpropanedioic acid, propanedioic acid, 1-methylethyl, .alpha.-carboxyisovaleric acid, 2-propan-2-yl propanedioic acid, isopropylmalonsaure, isopropyl malonic acid, iso-propyl malonic acid
CID PubChem 69037
Nom IUPAC Acide 2-propan-2-ylpropanedioïque
SMILES CC(C)C(C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmalonic acid
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 1723234
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥98%