Learn More
R&D Systems™ Isoproterenol hydrochloride
Code produit 30000721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000721 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30000721 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1747/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.33€
    164.85€ / 100mg
    Économisez 23.48€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective β agonist
Standard selective β-adrenoceptor agonist; vasorelaxant and bronchodilator. Activation of β2 receptors activates downstream PKA and ERK, and may stimulate NO-mediated endothelium-dependent smooth muscle relaxation. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoproterenol hydrochloride
CAS 51-30-9
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C11H18ClNO3
Poids de la formule 247.72
Pureté >97%
Poids moléculaire 247.72