Learn More
Isopulégol, mélange d’isomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459746
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459746 10 g 10g
11469746 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20260.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-67-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00134655
Clé InChI ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
CID PubChem 24585
Nom IUPAC 5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopulegol
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.91
Point d’ébullition 90°C to 92°C (12 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.4725
Quantité 10 g
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%