Learn More
Isopulegol, TRC
Code produit 30407865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407865 2.5 g -
30389815 5 g -
30393373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8747402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-67-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, 2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexanol, p-Menth-8-en-3-ol
Nom IUPAC 5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopulegol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3
Poids de la formule 154.1358