Learn More
Isoquinoline-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10214644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214644 10 g Flacon en verre ambré 10g
10039091 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10130242 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10214644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10019EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 25475-67-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.177
Clé InChI VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
CID PubChem 311869
Nom IUPAC Isoquinoline-3-amine
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinolin-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 97%