Learn More
Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate |
| CAS | 203626-75-9 |
| Formule moléculaire | C10H9NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00167216 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(C1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2)O.[H]O[H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.18 |
| Pourcentage de pureté | 95% |