Learn More
Acide isoquinoléine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10796895
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10796895 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10481494 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04901CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7159-36-6
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00094344
Clé InChI MCVMLYSLPCECGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isoquinolinecarboxylic acid, 4-carboxyisoquinoline, 4-isoquinolinecarboxylicacid, isoquinoline-4-carboxylicacid, 4-carboxy-isoquinoline, acmc-209oja, isoquinoline-4-carboxylic, isoquinolin-4-carboxylic acid, n-2-aminoethyl pyrrolidine; 2-1-pyrrolidino ethylamine
CID PubChem 459768
Nom IUPAC Acide isoquinoléine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 97%