Learn More
Acide isoquinoléine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479987 250 mg 250mg
15469987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53230.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371766-08-4
Formule moléculaire C9H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.978
Numéro MDL MFCD03839356
Clé InChI XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
CID PubChem 599474
Nom IUPAC Acide isoquinoléino-5-ylboronique
SMILES B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline-5-boronic acid
Point de fusion 204°C to 206°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.98
Pourcentage de pureté 97%