Learn More
Isoquinoline-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315435 250 mg 250mg
11305435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19636.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80278-67-7 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80278-67-7
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD03412483
Clé InChI ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isoquinolinecarboxaldehyde, isoquinoline-5-carboxaldehyde, 5-formylisoquinoline, ksc447q7n, 5-isoquinolinecarbaldehyde, 5-isoquinolinecarboxaldehyde 6ci,9ci
CID PubChem 7016853
Nom IUPAC isoquinoline-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline-5-carboxaldehyde
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 250 mg
Beilstein 112875
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%