Learn More
Acide isoquinoléine-5-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335435
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335435 250 mg 250mg
11325435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19637.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27810-64-6 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27810-64-6
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD03788744
Clé InChI ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid
CID PubChem 260936
Nom IUPAC Acide isoquinoléine-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline-5-carboxylic acid
Point de fusion 278°C to 281°C
Point d’ébullition 60°C to 62°C (11 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 129180
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 96%