Learn More
Isoquinoléine, 97%
Code produit 11469177
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469177 100 g 100g
11479177 500 g 500g
11489177 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21279.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 119-65-3 | C9H7N | 129,16 g/mol
L’isoquinoléine est utilisée dans la fabrication de colorants, de peintures, d’antifongiques. Il est également utilisé comme solvant pour l’extraction de résines et de terpènes.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’isoquinoléine est utilisée dans la fabrication de colorants, de peintures, d’antifongiques. Il est également utilisé comme solvant pour l’extraction de résines et de terpènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (5 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-65-3
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006898,MFCD31699977
Clé InChI AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
CID PubChem 8405
ChEBI CHEBI:16092
Nom IUPAC isoquinoléine
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline
Point de fusion 24°C to 27°C
Densité 1.09
pH 7.5
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6245
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107549
Merck Index 14,5222
Informations sur la solubilité Soluble in water (5g/L).
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement