Learn More
Isoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489177
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11489177 2500 g 2500g
11469177 100 g 100g
11479177 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11489177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21279.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Isoquinoline is used in the manufacture of dyes, paints, antifungal. It is also used as a solvent for the extraction of resins and terpenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isoquinoléine est utilisée dans la fabrication de colorants, de peintures, d’antifongiques. Il est également utilisé comme solvant pour l’extraction de résines et de terpènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (5 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-65-3
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006898,MFCD31699977
Clé InChI AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
CID PubChem 8405
ChEBI CHEBI:16092
Nom IUPAC isoquinoléine
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline
Point de fusion 24°C to 27°C
Densité 1.09
pH 7.5
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6245
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107549
Merck Index 14,5222
Informations sur la solubilité Soluble in water (5g/L).
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥97%