Learn More
Isoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10481202 100 g Flacon en verre 100g
10175470 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10481202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325031000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-65-3
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006898,MFCD31699977
Clé InChI AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
CID PubChem 8405
ChEBI CHEBI:16092
Nom IUPAC isoquinoléine
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline
Note relative au nom 97%
Point de fusion 24°C to 28°C
Couleur Marron
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.623
Quantité 100 g
Beilstein 20, 380
Merck Index 15, 5268
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids,misible with many organic solvents
Viscosité 3.25 mPa.s
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide