Learn More
Isoquinoline-d7, TRC
Code produit 30403621
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30403621 50 mg -
30406892 5 mg 5mg
30404355 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30403621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87493150MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17157-12-9
Formule moléculaire C9 D7 N
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Synonyme Isoquinoline-1,3,4,5,6,7,8-d7 (ACI), Isoquinoline-d7 (8CI, 9CI)
Nom IUPAC 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioisoquinoline
SMILES [2H]c1nc([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinoline-d7
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Poids de la formule 136.1018