Learn More
Isorhapontine, TRC
Code produit 30399699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399699 2.5 mg
30398882 5 mg
30401604 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30399699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2142452.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32727-29-0
Formule moléculaire C21H24O9
Poids moléculaire (g/mol) 420.41
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthényl]phénonoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isorhapontin
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Poids de la formule 420.142