Learn More
Isorhapontine, TRC
Code produit 30401604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401604 1 mg
30399699 2.5 mg
30398882 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401604 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2142451MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32727-29-0
Formule moléculaire C21H24O9
Poids moléculaire (g/mol) 420.41
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthényl]phénonoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isorhapontin
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Poids de la formule 420.142