Learn More
Isorhynchophylline, MedChemExpress
Code produit 16471498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471498 5 mg
16459088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0766
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isorhynchophylline
CAS 1-4-6859
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H28N2O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (260.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3
Poids moléculaire (g/mol) 384.47
Poids de la formule 384.47
Pourcentage de pureté 98.21%
Qualité Research
Forme physique Solid