Learn More
Isosorbide 2-Nitrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Isosorbide 2-Nitrate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 191.043 |
| Pourcentage de pureté | >95% |