Learn More
Éther diméthylique d’isosorbide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as a specialty solvent. It is a solvent for active ingredients especially DHA for sunless tanning products. It is also utilized as viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme solvant spécialisé. Il s’agit d’un solvant pour les ingrédients actifs, en particulier le DHA pour les produits de bronzage sans soleil. Il est également utilisé comme agent de contrôle de la viscosité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Veiller à une ventilation suffisante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isosorbide dimethyl ether |
| Point de fusion | -70°C |
| Densité | 1.165 |
| Quantité | 100 g |
| Indice de réfraction | 1.462 |
| Beilstein | 80854 |
| Point d’ébullition | 93°C to 95°C (0.1 mmHg) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 174.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |