Learn More
Éther diméthylique d’isosorbide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isosorbide dimethyl ether |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1700g/mL |
| Quantité | 100 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.4600 to 1.4620 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Gravité spécifique | 1.17 |
| Afficher plus |