Learn More
Éther diméthylique d’isosorbide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764753 25 g Flacon en verre 25g
10272762 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10764753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369910250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5306-85-4
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00064828
Clé InChI MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
CID PubChem 62990
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide dimethyl ether
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Point d’ébullition 93°C to 95°C (0.1 hPa)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Nom IUPAC 3,6-diméthoxy-hexahydrofuro[3,2-b]furan
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 99%