Learn More
Isosorbide, MedChemExpress
Code produit 16471118
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471118 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1469
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide
CAS 652-67-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H10O4
Quantité 5 g
Synonyme D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
SMILES O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation