Learn More
Isosorbide mononitrate, MedChemExpress
Code produit 16492249
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16492249 1 g -
16491028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492249 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0642
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris; acts by dilating the blood vessels so as to reduce the blood pressure.
Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide mononitrate
CAS 16051-77-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H9NO6
Quantité 1 g
Synonyme Isosorbide-5-mononitrate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (523.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (261.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])O[C@H]1[C@](OC[C@@H]2O)([H])[C@]2([H])OC1
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation