Learn More
Isosoride, TRC
Code produit 30135487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135487 1 g 1g
30138719 10 g 10g
30010073 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135487 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9016801G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-67-5
Formule moléculaire C6 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Synonyme Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-héxahydrofuro[3,2-b]furane-3,6-diol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 146.0579