Learn More
Isosoride, TRC
Code produit 30138719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138719 10 g 10g
30135487 1 g 1g
30010073 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138719 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI90168010G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-67-5
Formule moléculaire C6 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Synonyme Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-héxahydrofuro[3,2-b]furane-3,6-diol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 146.0579