Learn More
Isostearic Acid, TRC
Code produit 30407053
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30407053 250 mg 250mg
30395308 500 mg -
30391823 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI902228250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54680-48-7
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.47
Synonyme 16-Methylheptadecanoic Acid, Emersol 873, Isooctadecanoic Acid, Prisorine 3509, i18:0
Nom IUPAC 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctanoic acid
SMILES CC(CCC(C(C)CC(C)(C)C)C(=O)O)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isostearic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-13(11-17(3,4)5)9-10-15(16(19)20)14(2)12-18(6,7)8/h13-15H,9-12H2,1-8H3,(H,19,20)
Poids de la formule 284.2715