Learn More
Isosulfamethoxazole, TRC
Code produit 30008755
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008755 10 mg 10mg
30004882 50 mg 50mg
30004067 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI90223010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17103-52-5
Formule moléculaire C10 H11 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 253.28
Synonyme Sulfamethoxazole EP impurity F
Nom IUPAC 4-amino-N-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)on1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-amino-N-(3-methylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
Poids de la formule 253.0521
Pourcentage de pureté >95%