Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant Isotemp™, 230 V / 50 Hz
Code produit 11396651 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
250 LCU
500 LCSU
500 LCU
Type de pompe:
Aspirante et foulante
Puissance
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de pompe unitSize
11396651 500 LCU Puissance 1 pièce
11336661 500 LCSU Aspirante et foulante 1 pièce
12019907 250 LCU Puissance 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11396651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00€
    3192.44€ / 1 pièces
    Économisez 737.56€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour délivrer des performances supérieures et offrir un faible encombrement et un fonctionnement silencieux.
  • Gamme complète de chauffage et de refroidissement comprise entre -10°C et +80°C
  • Le petit réservoir garantit un temps de réponse des températures rapide
  • Faible encombrement
  • Fonctionnement silencieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,8 l
Puissance de refroidissement À +20 °C
Type de pompe Puissance
Gamme de températures -10°C à +80°C
Capacité de chauffage 2,0 kW
Modèle 500 LCU
Capacité de la pompe 17 l/min (300 mbar)
Stabilité de la température ± 0,1°C
Connexions USB Oui
Dimensions (L x l x H) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Poids à l’expédition (métrique) 29.9 kg
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz