Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général
Code produit 15315887 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L (5L / 10L)
2 L
20 L
28 L
5 L
Modèle:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15315887 15 L (5L / 10L) Isotemp GPD 15D 1 pièce
15355877 2 L Isotemp GPD 02 1 pièce
15365877 2 L Isotemp GPD 2S 1 pièce
15375877 5 L Isotemp GPD 05 1 pièce
15385877 10 L Isotemp GPD 10 1 pièce
15395877 20 L Isotemp GPD 20 1 pièce
15305887 28 L Isotemp GPD 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15315887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1590.00€ / 1 pièces
    Économisez 490.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.
Parfaits pour les applications industrielles, pharmaceutiques cliniques ou biomédicales, les bains-marie de luxe à usage général Fisherbrand™ Isotemp™ offrent une technologie puissante dans un format compact. Disponibles dans une variété de tailles pour répondre à un large éventail d’exigences d’application, les bains-marie Isotemp sont conçus pour fournir une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement simple.
  • Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
  • Le contrôleur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue 
  • Nouvelles alarmes sonores
  • Enregistrez facilement les réglages fréquemment utilisés grâce aux préréglages de température
  • Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Conception à charnière améliorée pour une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Aide à éviter les surchauffes et l’endommagement du bain grâce à une protection contre les faibles niveaux de liquide
  • Compatible avec les microbilles thermiques (vendues séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Description Bain-marie double 5L & & 10L à usage général Deluxe
Capacité (métrique) 15 L (5L / 10L)
Certifications/Conformité UL, CE, FDA classe I
Gamme de températures Ambiante à 100°C
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 1100 W
Comprend Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur
Matériau Acier revêtu de poudre époxy
Modèle Isotemp GPD 15D
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température ±0,2°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm) ; 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm)
Dimensions (L x l x H) 15,4 x 23,1 x 9,2 in (392 x 587 x 233 mm)
Ampérage 8,2-9,7 / 3,8-4,7 (120V/230V)