Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H11
Code produit 11316681 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence unitSize
11316681 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11316681
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
  • Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
  • Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
  • Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
  • Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
  • Bains en acier inox de haute qualité
  • Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5,1 à 6,5 L
Type de pompe Aspirante et foulante
Gamme de températures de 10°C à 200°C
Capacité de chauffage 2000 W
Modèle 6200 H7
Dimensions (L x l x H) 36,32 x 21,59 x 414 cm
Poids (métrique) 10, kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz