Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H11
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
- Bains en acier inox de haute qualité
- Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5,1 à 6,5 L |
| Type de pompe | Aspirante et foulante |
| Gamme de températures | de 10°C à 200°C |
| Capacité de chauffage | 2000 W |
| Modèle | 6200 H7 |
| Dimensions (L x l x H) | 36,32 x 21,59 x 414 cm |
| Poids (métrique) | 10, kg |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |