Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : Modèle 4100B
Code produit 11346671 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Circulateur à immersion Isotemp™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Fréquence Type Conditionnement
11346671 230 V 50 Hz Circulateur à immersion Isotemp™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11346671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1035.00€ / 1 pièces
    Économisez 105.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Leur précision, fonctions et performances permettent l’optimisation des configurations pour répondre à divers besoins applicatifs.
Chaque unité comprend :
  • Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
  • Contrôle PID réglable
  • Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
  • Trois langues : anglais, allemand, français
  • Coupures en cas de surchauffe ou de faible niveau avec alarmes sonores et visuelles
  • Moteur industriel de haute qualité pour d’excellentes performances et durée de vie de la pompe
4100 Contrôleur
pour la régulation de la température de routine
  • Température ambiante jusqu’à +100°C
  • Système de chauffage de 1 kW
  • Pompe foulante puissante
  • Cinq points de consigne programmables : +20°C, +37°C, +50°C, +70°C et +100°C
  • Affichage de la température en °C, °F ou °K avec résolution de 0,1 ou 0,01
  • Le modèle 4100B est fourni avec un pont
  • Liquides compatibles : Eau déionisée jusqu’à 3 mOhm ; EG / Eau 50 / 50 ; PG / Eau 50 / 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pompe Puissance
Gamme de températures Température ambiante de +10° à 100°C
Type Circulateur à immersion Isotemp™
Modèle 4100B
Stabilité de la température ± 0,1°C
Hauteur (métrique) 32 cm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz