Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : modèle 4100C
Code produit 11336671 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Circulateur à immersion Isotemp™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Fréquence Type unitSize
11336671 230 V 50 Hz Circulateur à immersion Isotemp™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11336671
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Raccords de tuyaux de circulation externe
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Leur précision, fonctions et performances permettent l’optimisation des configurations pour répondre à divers besoins applicatifs.
Chaque unité comprend :
  • Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
  • Contrôle PID réglable
  • Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
  • Trois langues : anglais, allemand, français
  • Coupures en cas de surchauffe ou de faible niveau avec alarmes sonores et visuelles
  • Moteur industriel de haute qualité pour d’excellentes performances et durée de vie de la pompe
Contrôleur 4100 pour
la régulation de température de routine
  • Température ambiante à +100 °C
  • Chauffage de 1 kW
  • Pompe foulante puissante
  • Cinq points de consigne programmables : +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 °C et +100 °C
  • Affichage de la température°C,° Pour° K avec une résolution de 0,1 ou 0,01
  • Le modèle 4100C est livré avec une pince.
  • Liquides compatibles : Eau DI jusqu'à 3 mOhm ; 50/50 EG/Eau ; 50/50 PG/Eau
Informations sur la commande
Nécessite un cordon d’alimentation séparé
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, classe de sécurité II
Type de pompe Puissance
Gamme de températures Température ambiante de 10 à 100°C
Type Circulateur à immersion Isotemp™
Capacité de chauffage 1,2 kW
Pression max. 310 mbar
Modèle 4100C
Capacité de la pompe 17
Stabilité de la température ±0,05°C
Largeur (impériale) 4.40 in
Largeur (métrique) 11,18 cm
Hauteur (impériale) 12.5 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Profondeur (impériale) 8.09 in
Profondeur (métrique) 20,27cm
Poids (impériale) 8.2 lb
Poids (métrique) 4.1 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz