Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp II™, 230 V / 50 Hz
Code produit 11326641 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
900 W (à +20°C)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
11326641 900 W (à +20°C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11326641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00€
    4160.00€ / 1 pièces
    Économisez 240.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une gamme compacte de refroidisseurs / recycleurs réfrigérés.
  • Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
  • Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d’application
  • Alarmes de température haute et basse
Voyants lumineux du contrôleur :
  • Indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement
  • Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
  • Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 9,5 l
Puissance de refroidissement 900 W (à +20°C)
Type de pompe PD1 (pompe à déplacement positif)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle Isotemp II
Capacité de la pompe 5,3 L/min (à 4,1 bar)
Réfrigérant R134A
Stabilité de la température ± 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz