Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp II™, 230 V / 50 Hz
Code produit 11316641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pompe unitSize
11316641 PD1 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15542541 MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11316641 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 197221010001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une gamme compacte de refroidisseurs / recycleurs réfrigérés.
  • Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
  • Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d’application
  • Alarmes de température haute et basse
Voyants lumineux du contrôleur :
  • Indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement
  • Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
  • Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 9,5 l
Puissance de refroidissement 900 W (à +20°C)
Type de pompe PD1 (pompe à déplacement positif)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle Isotemp II
Réfrigérant R134A
Stabilité de la température ± 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz